Merck
1.02431
SAFC
クロロホルム
EMPROVE® ESSENTIAL
医薬品製造
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-663-8
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
99.0-99.4% (GC)
形状
liquid
テクニック
API processing | polymorph screening: suitable
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Chloroform is used in pharmaceutical production processes and as an inactivation ingredient in vaccines.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1024316025:
1024319190:
1024318888:
CO1I1024312500:
1024316024:
1024310000:
1024316190:
1024311000:
1024312500:
1024319998:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3