Merck
1.02003
Supelco
Cadmium acetate dihydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Cadmium acetate dihydrate, Cadmium Acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Cd · 2H2O
CAS番号:
分子量:
266.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
208-853-2
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
フォーム:
solid
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
フォーム
solid
有効性
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
256 °C (anhydrous)
密度
2.01 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
950 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cd](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (komplexometric (CH₃COO)₂Cd·2H₂O): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated with H₂S (as sulphates): ≤ 0.1 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3