Merck
681326
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonamide
90%
別名:
SES-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2CH2SO2NH2
CAS番号:
分子量:
181.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
81-87 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CCS(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H15NO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
MZASHBBAFBWNFL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Useful reagent for introduction of a SES-protected nitrogen functionality, which can be cleaved with fluoride ion.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681326-1G:
681326-BULK:
681326-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)