Merck
510963
Sigma-Aldrich
2-[(トリメチルシリル)エチニル]アニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
189.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI Key
ISXSBRZDPKQYSC-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline is a 2-ethynylaniline derivative that can be prepared by the palladium-catalyzed reaction between 2-bromonitrobenzene and trimethylsilylacetylene.
アプリケーション
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline (2-(2-Trimethylsilylethynyl)aniline) may be used in the synthesis of:
  • N-(2-trimethylsilylethynylphenyl)methanesulfonamide
  • 8-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenylamino)-7H-naphtho[1,8-bc]acridin-7-one
  • 2-phenyl-4-alkoxy quinolines
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
510963-BULK:
510963-VAR:
510963-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Characterization of 8-(2-((Trimethylsilyl) ethynyl) phenylamino)-7H-naphtho [1,8-bc] acridin-7-one.
Li L, et al.
Synthetic Communications, 38(24), 4415-4425 (2008)
Condensed heteroaromatic ring systems. XIII. One-step synthesis of 2-substituted 1-methylsulfonylindoles from N-(2-halophenyl) methanesulfonamides.
Sakamoto T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 36, 1305-1308 (1988)
Marella A, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 21(1), 1-2 (2013)