Merck
597651
Sigma-Aldrich
2-エチニルアニリン
98%
別名:
(o-アミノフェニル)アセチレン, 2-アミノフェニルアセチレン, 2-アミノフェニルエチン, 2-エチニルフェニルアミン, 2-エチニルベンゼンアミン, o-Ethynylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.6200 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
密度
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H,9H2
InChI Key
ALQPJHSFIXARGX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.9 °F - closed cup
引火点(℃)
98.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
597651-1G:
597651-VAR:
597651-5G:
597651-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
James M Stubbs et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(22), 7928-7937 (2019-05-16)
A series of [Ru(Cp/Cp*)(PR2NR'2)(MeCN)]PF6 complexes were prepared, in which the steric and electronic properties of the primary coordination sphere were varied (R = Ph, t-Bu, Bn; and Cp vs. Cp*). These complexes were catalytically active in the cyclization of alkyne