Merck
766305
Sigma-Aldrich
ビス(2-シアノエチル)-N,N-ジイソプロピルホスホラミダイト
95%
別名:
ビス(2-シアノエトキシ)(ジイソプロピルアミノ)ホスフィン, ビス(2-シアノエトキシ)-N,N-ジイソプロピルアミノホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22N3O2P
CAS番号:
分子量:
271.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.465
密度
1.039 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
InChI
1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
InChI Key
LDHWBEHZLFDXCU-UHFFFAOYSA-N
詳細
末端リン酸基を3′もしくは5′ヒドロキシル基に付加するためのオリゴヌクレオチド合成で使用される有用なリン酸化試薬です。
アプリケーション
ビス(2-シアノエチル)-N,N-ジイソプロピルホスホラミダイトは、L-ケブラキトールを原料とする(-)-1L-カイロ-イノシトール2,3,5-三リン酸の多段階合成中にホスフィチル化剤として使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.0 °F
引火点(℃)
73.9 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
766305-1G:4548173332772
766305-VAR:
766305-5G:4548173332789
766305-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seigo Nagata et al.
Nucleic acids research, 38(21), 7845-7857 (2010-07-28)
Though medicines that target mRNA are under active investigation, there has been little or no effort to develop mRNA itself as a medicine. Here, we report the synthesis of a 130-nt mRNA sequence encoding a 33-amino-acid peptide that includes the
Inhibition of glutamate carboxypeptidase by phosphoryl and thiophosphoryl derivatives of glutamic and 2-hydroxyglutaric acid.
Lu H, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 178(1), 17-32 (2003)
Solid-phase synthesis of a New Diphosphate 5-Aminoimidazole-4-carboxamide Riboside (AICAR) derivative and studies toward cyclic AICAR diphosphate ribose.
D?Errico S, et al.
Molecules (Basel), 16(9), 8110-8118 (2011)
Synthesis from quebrachitol of 1L-chiro-inositol 2, 3, 5-trisphosphate, an inhibitor of the enzymes of 1D-myo-inositol 1, 4, 5-trisphosphate metabolism.
Liu C, et al.
Carbohydrate Research, 234, 107-115 (1992)
Sequence-specific recognition and cleavage of duplex DNA via triple-helix formation by oligonucleotides covalently linked to a phenanthroline-copper chelate.
Francois JC, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 86(24), 9702-9706 (1989)