Merck
554030
Sigma-Aldrich
4,5-ジシアノイミダゾール
99.0%
別名:
4,5-イミダゾールジカルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2N4
CAS番号:
分子量:
118.10
Beilstein:
118208
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.0%
mp
168-175 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
InChI Key
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,5-ジシアノイミダゾール(DCI)は、オリゴヌクレオチドの合成において活性化剤として関与します。
アプリケーション
4,5-ジシアノイミダゾールは、以下を合成するために使用される場合があります:
  • 5′-O-(4,4′-ジメトキシトリチル)-2′-デオキシチミジン 3′-O-(2-シアノエチル N,N-ジイソプロピルホスホルアミダイト)
  • 4,5-ジ(アミドキシミル)イミダゾール [4,5-(DAO)Im]
  • 1-(4-メトキシベンジル)-4,5-ジシアノイミダゾール
  • 新規イミダゾ[4 5-e][1 3]ジアゼピン類似体
  • N-ベンジル-4,5-ジシアノイミダゾール]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
554030-1KG:4548173169279
554030-VAR:
554030-25G:4548173169286
554030-5G:4548173169293
554030-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
4, 5-Dicyanoimidazole.
Sebesta DP and Vagle K.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. null
Steven P Kelley et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(83), 12504-12507 (2014-09-06)
Here we present the first structural comparison of amidoxime complexes of UO2(2+) and VO2(+) (the main competitor in the extraction of uranium from seawater using amidoxime-based sorbents) using a 4,5-di(amidoxime)-functionalized imidazole ligand. The amidoxime groups resist tautomerization in both cases
Synthesis of 1-benzyl-8, 9-dihydroimidazo [4, 5-c] pyrrolo [3, 2-g] quinolin-4 (5H)-one via palladium-catalyzed intramolecular arylation.
Delest B, et al.
Tetrahedron, 60(29), 6079- 6083 (2004)
C Vargeese et al.
Nucleic acids research, 26(4), 1046-1050 (1998-03-21)
A new activator for the coupling of phosphoramidites to the 5'-hydroxyl group during oligonucleotide synthesis is introduced. The observed time to complete coupling is twice as fast with 4, 5-dicyanoimidazole (DCI) as the activator, compared with 1 H -tetrazole. The
Matthew T Holden et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11420-11428 (2015-10-24)
The photolithographic fabrication of high-density DNA and RNA arrays on flexible and transparent plastic substrates is reported. The substrates are thin sheets of poly(ethylene terephthalate) (PET) coated with cross-linked polymer multilayers that present hydroxyl groups suitable for conventional phosphoramidite-based nucleic