Merck
554324
Sigma-Aldrich
フェニルアセチルジスルフィド
96%
別名:
Bis(phenylacetyl) disulfide, Di(phenylacetyl) disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2COS)2
CAS番号:
分子量:
302.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
59-63 °C (lit.)
官能基
disulfide
phenyl
SMILES記法
O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
詳細
フェニルアセチルジスルフィドは、リン酸塩の調製において硫化試薬となります。フェニルアセチルジスルフィドは、トリエチルアミンの存在下でフェニルベンゼンチオールスルホネートとチオ酢酸との反応により合成することができます。
アプリケーション
フェニルアセチルジスルフィド(PADS)は、ホスホロチオエートオリゴデオキシリボヌクレオチドの合成において硫黄移動剤として使用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
554324-5G:
554324-BULK:
554324-25G:
554324-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A study on the use of phenylacetyl disulfide in the solid-phase synthesis of oligodeoxynucleoside phosphorothioates.
Roelen HCPF, et al.
J. R. Neth. Chem. Soc., 110(7-8), 325-331 (1991)
"Organic disulfides and related substances. XXIII. Unsymmetrical carbonyl disulfides and cognate compounds"
Fiel L and Buckman DJ
The Journal of Organic Chemistry, 32(11), 3467-3470 (1967)
Synthesis of antisense oligonucleotides: Replacement of 3H-1, 2-benzodithiol-3-one 1, 1-dioxide (Beaucage reagent) with phenylacetyl disulfide (PADS) as efficient sulfurization reagent: From bench to bulk manufacture of active pharmaceutical ingredient.
Cheruvallath ZS, et al.
Organic Process Research & Development, 4(3), 199-204 (2000)
Andreas Aemissegger et al.
Tetrahedron, 63(27), 6185-6190 (2007-07-02)
The synthesis of 1-(2-nitrophenylethyl) caged O-phosphorothioylserine, -threonine and -tyrosine derivatives is reported. These amino acid building blocks can be directly incorporated into peptides by Fmoc-based solid phase synthesis as their pentafluorophenyl esters or as symmetric anhydrides. Upon irradiation with UV
Honglu Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(51), 16464-16465 (2006-12-21)
The activation of phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-K) and subsequent production of PtdIns(3,4,5)P3 launches a signal transduction cascade that impinges on a plethora of downstream effects on cell physiology. Control of PI 3-K and PtdIns(3,4,5)P3 levels is an important therapeutic target