Merck
756288
Sigma-Aldrich
5-Aminoimidazole-4-carbonitrile
95%
別名:
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile, 5-Amino-1H-imidazole-4-carbonitrile, 5-Amino-4-cyanoimidazole, 5-Amino-4-imidazolecarbonitrile, 5-Cyano-4-aminoimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N4
CAS番号:
分子量:
108.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
114-123 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
NC1=C(C#N)N=CN1
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-4(6)8-2-7-3/h2H,6H2,(H,7,8)
InChI Key
XEPBRDBFOSKYCF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
756288-VAR:
756288-5G:4548173920092
756288-BULK:
756288-1G:4548173920085
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)