552410
5-アミノ-4-イミダゾールカルボキサミド
95%
別名:
4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxylic acid amide, 5-Amino-3H-imidazole-4-carboxamide
アッセイ
95%
形状
solid
mp
164-170 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
NC(=O)c1nc[nH]c1N
InChI
1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
InChI Key
DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
552410-VAR:
552410-25G:
552410-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック