詳細
L-ピペコリン酸(ピペリジン-2-カルボン酸)は、窒素を含む複素環式化合物です。それはイミノ酸です。分子量は129.2 Daです。
アプリケーション
L-ピペコリン酸は、ガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)による定量のための標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-ピペコリン酸はZellweger(ツェルウェーガー)症候群に関与しています。ピペコリン酸は植物防御代謝物でもあります。全身獲得抵抗性(SAR)に不可欠なシグナル伝達化合物です。
L-ピペコリン酸はリジンの代謝産物です。その異化の欠陥は、高ピペコリン酸血症、脳肝腎症候群、新生児型副腎白質ジストロフィー、および乳児レフサム病に関与しています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2519-250MG:
P2519-100MG:
P2519-BULK:
P2519-VAR:
P2519-1G:
P2519-25MG:
試験成績書(COA)
Pipecolic acid
Laboratory Guide to the Methods in Biochemical Genetics (2008)
Transcriptional analysis of defense mechanisms in upland tetraploid switchgrass to greenbugs
BMC plant biology, 17(1), 46-46 (2017)
The Journal of biological chemistry, 264(5), 2509-2517 (1989-02-15)
L-Pipecolic acid oxidation was studied in the rabbit and cynomolgus monkey. Tissue homogenates from both species incubated with L-[2,3,4,5,6-3H]pipecolic acid produced a single radioactive product identified as alpha-aminoadipic acid. In the rabbit, L-pipecolic acid oxidation was greatest in kidney cortex
Annals of neurology, 47(1), 109-113 (2000-01-13)
We describe an 18-year-old patient with psychomotor retardation and abnormally short metatarsi and metacarpals but no other signs of classic Refsum disease. Molecular analysis of the phytanoyl-coenzyme A hydroxylase gene revealed a homozygous deletion causing a frameshift. Surprisingly, L-pipecolic acid
Pediatric research, 25(5), 548-552 (1989-05-01)
L-Pipecolic acid, a cyclic imino acid produced during the degradation of lysine, accumulates in body fluids of infants with the generalized peroxisomal disorders, including Zellweger syndrome, neonatal adrenoleukodystrophy, and infantile Refsum disease. Peroxisome-enriched fractions from normal human liver oxidized L-[3H]pipecolic