Merck
M070000
Sigma-Aldrich
4,5-ジシアノイミダゾール
別名:
4,5-イミダゾールジカルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2N4
CAS番号:
分子量:
118.10
Beilstein:
118208
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (reversed phase HPLC)
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99.0% (reversed phase HPLC)
不純物
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
solid white
mp
168-175 °C (lit.)
174-176 °C
適合性
conforms to structure for H-NMR
SMILES記法
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
InChI Key
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M070000-100G:
M070000-C:
M700000-C:
M700100-01:
M701000-01:
M070000-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew T Holden et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11420-11428 (2015-10-24)
The photolithographic fabrication of high-density DNA and RNA arrays on flexible and transparent plastic substrates is reported. The substrates are thin sheets of poly(ethylene terephthalate) (PET) coated with cross-linked polymer multilayers that present hydroxyl groups suitable for conventional phosphoramidite-based nucleic