416436
ジベンジルN,N-ジイソプロピルホスホロアミダイト
technical grade, 90%
別名:
Bis(benzyloxy)(diisopropylamino)phosphine, Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidate, Dibenzyl diisopropylphosphoramidite, N,N-Diisopropyl dibenzyl phosphoramidate, [Bis(benzyloxy)phosphanyl]bis(propan-2-yl)amine
About This Item
おすすめの製品
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
130 °C/0.55 mmHg (lit.)
溶解性
THF: soluble(lit.)
acetonitrile: soluble(lit.)
cold water: insoluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H28NO2P/c1-17(2)21(18(3)4)24(22-15-19-11-7-5-8-12-19)23-16-20-13-9-6-10-14-20/h5-14,17-18H,15-16H2,1-4H3
InChI Key
ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416436-5ML:
416436-25ML:
416436-BULK:
416436-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック