Merck
419362
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルN,N-ジイソプロピルホスホロアミダイト
95%
別名:
Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NP[OC(CH3)3]2
CAS番号:
分子量:
277.38
Beilstein:
4858847
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
85-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3
InChI Key
YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジ-tert-ブチルN,N-ジイソプロピルホスホロアミダイトは、tert-ブチル保護リン酸基を導入する一般的な試薬です。生体分子のリン酸化によく使用されます。また、ホスホルアミデート結合複合糖質の合成にも使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
419362-1G:
419362-BULK:
419362-5G:
419362-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fluorogenic peptide substrates for serine and threonine phosphatases.
Xue F and Seto C T
Organic Letters, 12(9), 1936-1939 (2010)
Synthesis, structure? activity relationships, and biological evaluation of fatty alcohol phosphates as lysophosphatidic acid receptor ligands, activators of PPARγ, and inhibitors of autotaxin.
Durgam G G, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(15), 4919-4930 (2005)
Solid?Phase Synthesis of Phosphoramidate?Linked Glycopeptides.
Jaradat D S M, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2010(26), 5004-5009 (2010)
Joanna M Swarbrick et al.
The Journal of organic chemistry, 77(9), 4191-4197 (2012-01-31)
Stable cyclic adenosine 5'-diphosphate ribose (cADPR) analogues are chemical biology tools that can probe the Ca(2+) release mechanism and structure-activity relationships of this emerging potent second messenger. However, analogues with an intact "northern" ribose have been inaccessible due to the