Merck
93899
Supelco
ウンデカフルオロヘキサン酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
パーフルオロカプロン酸, パーフルオロヘキサン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)4COOH
CAS番号:
分子量:
314.05
Beilstein:
1805852
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
密度
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
InChI Key
PXUULQAPEKKVAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
93899-25MG:
93899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.