Merck
A9799
Sigma-Aldrich
寒天
High gel strength, suitable for plant cell culture
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50405901
NACRES:
NA.21
由来生物
algae (Rhodophyceae)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
転移温度
transition temp 32-38 °C (1.5%)
ゲル強度
>1000 g/cm2
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
寒天は、太平洋、インド洋、日本海に存在する紅藻類からagarocyteを漂白・熱水抽出して得られる多糖複合体です。寒天生産では、主にGelidium属、Acanthopeltis属、Ceramium属、Pterocladia属およびGracilaria属が用いられています。寒天は、約70%がアガロース、30%がアガロペクチンからなります。
寒天は、紅藻類(Rhodophyceae)から抽出される天然ポリマーであり、主に交互のD及びL-ガラクトース単位で構成されます。この種の高ゲル強度寒天は、より硬いゲルが必要である場合に用いられ、大部分の植物細胞培養に適しています。
アプリケーション
寒天は、以下の用途に使用されています:
  • D. melanogaster(キイロショウジョウバエ)の野生型幼虫の培養を維持するための実験室内の餌の調製で
  • Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)変異体種子を生長させるための種子培養培地における高ゲル強度寒天として
  • 超音波トランスデューサの画像化性能をテストするための組織模倣ファントムを構築するため
寒天は、以下の用途に使用されています:
  • ショウジョウバエの餌の成分として
  • 脳の灰白質を近似するための生理食塩水寒天の成分として
  • Glycine max(ダイズ)種子のin vitroでの根粒形成アッセイに
生物化学的/生理学的作用
化学組成の骨格に含まれる無水単位の割合が高い寒天は、元のヒドロゲルよりも優れた機械的剛性と強度を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9799-BULK:
A9799-100G:
A9799-VAR:
A9799-5KG:
A9799-1KG:
A9799-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Phytagel™ BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Sigma-Aldrich
P8169
Phytagel
寒天 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012214
寒天
Agar gel strength: A correlation study between chemical composition and rheological properties
Bertasa M, et al.,
European Polymer Journal, 123, 109442-109442 (2020)
Takaaki Ogura et al.
Frontiers in plant science, 11, 563-563 (2020-06-26)
Magnesium (Mg) is essential for many biological processes in plant cells, and its deficiency causes yield reduction in crop systems. Low Mg status reportedly affects photosynthesis, sucrose partitioning and biomass allocation. However, earlier physiological responses to Mg deficiency are scarcely
Improved nodulation and seed yield of soybean (Glycine max) with a new isoflavone-based inoculant of Bradyrhizobium elkanii
Riviezzi B, et al.
Rhizosphere, 15, 100219-100219 (2020)
Shannon M Boucousis et al.
NeuroImage, 63(3), 1237-1248 (2012-08-21)
Integrating intracranial EEG (iEEG) with functional MRI (iEEG-fMRI) may help elucidate mechanisms underlying the generation of seizures. However, the introduction of iEEG electrodes in the MR environment has inherent risk and data quality implications that require consideration prior to clinical
Lindsey J Gray et al.
Journal of insect physiology, 104, 60-70 (2017-12-06)
Optimal life-history strategies are those that best allocate finite environmental resources to competing traits. We used the geometric framework for nutrition to evaluate life-history strategies followed by Drosophila melanogaster by measuring the condition-dependent performance of life-history traits, including the morphology