Merck
S4522
ガラススプレッダー
90° bend
別名:
cell spreader, glass spreader
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122103
NACRES:
NB.14
詳細
端部が研磨された直径4 mmのガラス棒で作られており、長さ130 mmのハンドル部と長さ50 mmのスプレッダー部を備えています。
アプリケーション
ペトリ皿の接種用
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)