Merck
M2378
Sigma-Aldrich
ムチン ブタ胃由来
Type II
別名:
MUC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
Porcine stomach
品質水準
タイプ
Type II
フォーム
powder
組成
bound sialic acid, ≤1.2%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
1 M NaOH: soluble 20 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ムチンは主として、構造アーキテクチャーおよび立体構造に重要な炭水化物ユニットで構成されています。ムチンのモノマーは640 kDaで、タンパク質は分子量のわずか20%を担っているにすぎません。炭水化物成分はスレオニンおよびセリンの側鎖に付着しています。ムチンは分泌ムチンと膜貫通ムチンに分類されます。
ムチンまたは粘液の糖タンパク質は、哺乳動物の粘液の主な高分子成分です。ムチンは、抗酸菌を検出するために細胞遠心分離で濃縮した喀痰塗抹を評価する研究にも使用されました。
アプリケーション
ブタ胃由来のムチンが、Pseudomonas aeruginosaから得たガラクトース特異的凝集素PAL-ILの結合部位に関する研究に使用されました。
ブタ胃由来のムチンは次の用途で使用されています:
  • マウスの粘膜炎症時にムチン-2を定量するために使用する標準曲線を作成するため
  • in vitroヒト消化モデルにおける消化溶液の成分として
  • 模擬唾液の成分として
生物化学的/生理学的作用
ムチンには薬物送達の分野で広範囲の薬理学的用途があります。ムチンは炎症において保護的役割を担います。ムチン合成における脱調節は、腫瘍形成および慢性炎症の一因です。
粘液はすべての上皮表面を覆い保護します。粘液の主な構造的要素はゲル形成ムチンです。腸上皮を覆う粘液層には中心的分子としてMUC2ムチンが存在します。MUC2は杯細胞により産生されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2378-VAR:
M2378-500G:
M2378-10G:
M2378-100G:
M2378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mucins in cancer: function, prognosis and therapy
Kufe DW
Nature Reviews. Cancer, 9(12), 874-874 (2009)
An optimized purification process for porcine gastric mucin with preservation of its native functional properties
Schomig VJ, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(50), 44932-44943 (2016)
Enhancement of the solubility, stability and bioaccessibility of quercetin using protein-based excipient emulsions
Chen X, et al.
Food Research International, 114, 30-37 (2018)
Structural investigation of porcine stomach mucin by X-ray fiber diffraction and homology modeling
Veluraja K, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 406(4), 570-573 (2011)
Oral bioaccessibility of toxic and essential elements in raw and cooked commercial seafood species available in European markets
Alves RN, et al.
Food Chemistry, 267, 15-27 (2018)
資料
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.