Merck
424560
Sigma-Aldrich
1-[Bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]-2-propanol
98%
別名:
N ,N -Bis(3-dimethylaminopropyl)-N -(2-hydroxypropyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N(CH2)3]2NCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
245.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
InChI Key
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Catalyst for low-density packaging foams. Contains terminal hydroxyl groups that can react with isocyanates.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
424560-BULK:
424560-VAR:
424560-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)