Merck
B42985
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(ジメチルアミノ)-2-プロパノール
97%
別名:
N,N,N′,N′-テトラメチル-1,3-ジアミノ-2-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
146.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4422 (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B42985-1G:
B42985-10G:
B42985-BULK:
B42985-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)