348554
3,3′-イミノビス(N,N-ジメチルプロピルアミン)
97%
別名:
(3-[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]propyl)dimethylamine, 1,1,9,9-Tetramethyl-1,5,9-triazanonane, 2,10-Dimethyl-2,6,10-triazaundecane, Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′,N′-Tetramethyldipropylenetriamine, N,N,N′,N′-Tetramethyliminobispropylamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′,N′-dimethylpropane-1,3-diamine, Tetramethyldipropylenetriamine
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
128-131 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)CCCNCCCN(C)C
InChI
1S/C10H25N3/c1-12(2)9-5-7-11-8-6-10-13(3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ステロールの二量体四級アルキルアンモニウム共役の合成
- [3,3′-イミノビス(N,N-ジメチルプロピルアミン)](4′-メトキシフラボノラート)亜鉛(II)過塩素酸塩錯体の調製における含窒素三座配位体として
- 2-[[[N,N-ビス[3-(N,N-ジメチルアミノ)プロピル]アミノ]カルボニル]-1-メチルl-4-ニトロピロールおよび3-(9-アントラセニル)-N,N-ビス[3-(N,N-ジメチルアミノ)プロピル]-5-メチル-4-イソオキサゾールカルボキサミドの調製
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
348554-BULK:
348554-500ML:
348554-100ML:
348554-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック