Merck
190187
Sigma-Aldrich
1,2-ジメチルプロピルアミン
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
87.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥97%
品質水準
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.4055 (lit.)
bp
84-87 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)C(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI Key
JOZZAIIGWFLONA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2-ジメチルプロピルアミンは、一体型オクタデシルシリカカラムを用いるキャピラリー電気クロマトグラフィーによるアルカリとアルカリ土類金属の陽イオンの分離においてスタンダード(標準物質)として使用されました
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
190187-VAR:
190187-25G:
190187-BULK:
190187-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thanh Duc Mai et al.
Analytica chimica acta, 653(2), 228-233 (2009-10-08)
A fast separation of alkali and alkaline earth metal cations and ammonium was carried out by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns of 15 cm length and 100 microm inner diameter using water/methanol mixtures containing acetic acid as mobile phase.