424528
4,4′-(Oxydi-2,1-ethanediyl)bismorpholine
97%
別名:
β,β′-Dimorpholinodiethyl ether, 2,2′-Dimorpholinodiethyl ether, 4,4′-(Oxydiethylene)dimorpholine, Bis(morpholinoethyl) ether
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(CN1CCOCC1)OCCN2CCOCC2
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2
InChI Key
ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
424528-VAR:
424528-100ML:
424528-BULK:
424528-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック