アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
130-134 °C
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C21H32Br4O8/c1-17(2,22)13(26)30-9-21(10-31-14(27)18(3,4)23,11-32-15(28)19(5,6)24)12-33-16(29)20(7,8)25/h9-12H2,1-8H3
InChI Key
QEVWEWLNSORHNP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4つの部位で重合が生じ、 4本腕星型ポリマーが生じます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
723193-VAR:
723193-1G:
723193-BULK:
723193-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。
プロトコル
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.