Merck
758353
Sigma-Aldrich
4-シアノ-4-(フェニルカルボノチオイルチオ)ペンタン酸 N-スクシンイミジルエステル
別名:
4-シアノ-4-[(フェニルチオキソメチル)チオ] -2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルエステルペンタン酸, 4-シアノ-4-(フェニルカルボノチオイルチオ)ペンタン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル, NHS保護RAFT, RAFT重合試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N2O4S2
CAS番号:
分子量:
376.45
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
mp
175-185 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H16N2O4S2/c1-17(11-18,25-16(24)12-5-3-2-4-6-12)10-9-15(22)23-19-13(20)7-8-14(19)21/h2-6H,7-10H2,1H3
InChI Key
XQQHRPPQBDALBV-UHFFFAOYSA-N
詳細
適切なRAFT剤の選択にお困りですか。モノマーに対するRAFT剤compatibility tableをご覧ください。
アプリケーション
可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)重合
制御下ラジカル重合用RAFT剤;これは、722995のNHS保護バージョンです。メタクリル酸およびメタクリルアミドに適した連鎖移動剤(CTA)
本製品には、4~5%のN-ヒドロキシスクシンイミド不純物が含まれています。この不純物は通常、連鎖移動剤と干渉することはできません。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
758353-1G:4548173315089
758353-VAR:
758353-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sheng Wang et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(34), 28382-28389 (2018-08-08)
Accurate diagnosis of tumor is promising to guide photothermal therapy (PTT) for efficacious tumor ablation with minimal damage to healthy tissues. Here, we report an activatable dual-modal imaging agent, which is based on PEGylated-gadolinium metallofullerene-polypyrrole nanoparticle (PEG-GMF-PPy NP) for imaging-guided
Jeffrey M Ting et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-04)
A series of model polyelectrolyte complex micelles (PCMs) was prepared to investigate the consequences of neutral and zwitterionic chemistries and distinct charged cores on the size and stability of nanocarriers. Using aqueous reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization, we synthesized
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
プロトコル
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示