Merck
736236
Sigma-Aldrich
2-シアノプロパン-2-イル N-メチル-N-(ピリジン-4-イル)カルバモジチオアート
97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3S2
CAS番号:
分子量:
251.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
solid
mp
97-102 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=S)SC(C)(C)C#N)c1ccncc1
InChI
1S/C11H13N3S2/c1-11(2,8-12)16-10(15)14(3)9-4-6-13-7-5-9/h4-7H,1-3H3
InChI Key
PYVIBYAVTHICFS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
制御されたラジカル重合用の切り換え可能なRAFT剤。連鎖移動剤(CTA)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
736236-5G:4548173306308
736236-BULK:
736236-1G:4548173306292
736236-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
シグマアルドリッチより販売している切り替え可能なRAFT剤のご紹介です。RAFT剤のプロトン化・脱プロトン化によって、より簡便にブロック共重合体の精密合成が可能になります。
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
すべて表示
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。