Merck
648701
Sigma-Aldrich
4-(2-アミノエチル)ピリジン
96%
別名:
2-(γ-Pyridyl)ethylamine, 2-(4-Pyridinyl)ethylamine, 2-(4-Pyridyl)ethanamine, 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-(Pyridin-4-yl)ethan-1-amine, 2-(Pyridin-4-yl)ethanamine, 2-(Pyridine-4-yl)ethanamine, 4-(β-Aminoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
104 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.0238 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCc1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h2-3,5-6H,1,4,8H2
InChI Key
IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
648701-1G:
648701-BULK:
648701-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Willem M Albers et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration