Merck
735973
Sigma-Aldrich
N,N'-ジメチル N,N'-ジ(4-ピリジニル)チウラム ジスルフィド
別名:
ビス[メチル-(4-ピリジニル)チオカルバミル]ジスルフィド, ビス[メチル-(4-ピリジニル)チオカルバモイル]ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N4S4
CAS番号:
分子量:
366.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
mp
118-128 °C
SMILES記法
CN(C(=S)SSC(=S)N(C)c1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C14H14N4S4/c1-17(11-3-7-15-8-4-11)13(19)21-22-14(20)18(2)12-5-9-16-10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI Key
PVZGPMRTEJHLMS-UHFFFAOYSA-N
詳細
制御されたラジカル重合用の新規な切換可能RAFT剤を合成するための前駆物質。連鎖移動剤(CTA)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735973-5G:
735973-BULK:
735973-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
シグマアルドリッチより販売している切り替え可能なRAFT剤のご紹介です。RAFT剤のプロトン化・脱プロトン化によって、より簡便にブロック共重合体の精密合成が可能になります。
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
すべて表示
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示