Merck
173029
Sigma-Aldrich
トリチオ炭酸ビス(カルボキシメチル)
98%
別名:
Bis(carboxymethyl) trithiocarbonate, Di(carboxymethyl) trithiocarbonate, Trithiocarbodiglycolic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO2CCH2S)2CS
CAS番号:
分子量:
226.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CSC(=S)SCC(O)=O
InChI
1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
GQECANUIPBFPLA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
173029-5G:
173029-25G:
173029-BULK:
173029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huazhen Tao et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
Photocatalyzed polymerization using organic molecules as catalysts has attracted broad interest because of its easy operation in ambient environments and low toxicity compared with metallic catalysts. In this work, we reported that 4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole (DTBT) can act as an efficient photoredox