WGK
WGK 3
Jan Code
724823-BULK:
724823-1G:
724823-5G:
724823-VAR:
資料
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
刺激応答性ポリマーは、環境変化に応じた標的デリバリーおよび放出制御を可能にする材料として広く用いられています。
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。
関連コンテンツ
PNIPAMブロックを含む両親媒性ポリマーを用いた薬物担持温度応答性ミセルの調整方法をご紹介します。