アプリケーション
温度感受性被覆マイクロ/ナノ材料の開発のための新規ポリマー(熱応答性ポリマーベースの薬物送達システムなど)。アミン官能基は、さまざまな生体分子をポリマー鎖に共役させるために使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724831-VAR:
724831-1G:
724831-BULK:
724831-5G:
資料
刺激応答性ポリマーは、環境変化に応じた標的デリバリーおよび放出制御を可能にする材料として広く用いられています。
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。