Merck
M9062
Sigma-Aldrich
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
6 wells (suspension culture with lid)
別名:
培養プレート, 培養皿, Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
flat clear wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Greiner 657185
サイズ
6 wells
ウェル容積
16 mL
ウェル有効容積
2- 5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレートは6ウェルのポリスチレンプレートです。細胞培養用に設計されています。細胞培養マルチウェルプレートには凝縮リング付きの蓋が付属しています。各プレートは滅菌済みで、使いやすいように個包装されています。
アプリケーション
Greiner CELLSTAR® マルチウェル培養プレートは以下のような用途で使用されています:
  • 形質導入細胞のピューロマイシン選択のためのヒト膵管細胞株(PANC1)/ ヒト膵島細胞および膵島由来前駆細胞(hIPC)の調製に。
  • タイムラプス共焦点撮影で使用する Z 方向固定(FiZD)腎臓原基培養に。
  • 角膜上皮細胞の培養用に。
特徴および利点
  • 懸濁培養細胞およびハイブリドーマ細胞用の疎水性表面
  • 検出可能な量のDNase、RNase、ヒトDNAを含まない
  • 細胞の生存性・完全性を維持
  • シングルポジションの蓋で交差汚染を防止
  • 細胞培養を明確に観察するための高透明度・低自己蛍光
  • 交差汚染を防止できるシングルポジションの蓋を同梱
  • 蒸発を最小限に抑えて最適なガス交換を実現する蓋
  • 英数字でのウェルのコーディングにより容易な識別と追跡が可能
  • 自動化システムとのシームレスな統合
  • 簡便で開けやすい包装
  • 1ウェルあたりの作業容量:16 mL
  • 無菌かつパイロジェンフリー。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Alice Rocha Teixeira Netto et al.
Methods and protocols, 6(3) (2023-05-23)
In ophthalmic research, there is a strong need for in vitro corneal cell models. Here, we describe different protocols for the cultivation of primary corneal cells that were isolated from porcine eyes. This primary cell culture can be used to