Merck
M0812
Sigma-Aldrich
Greiner CELLSTAR® 96ウェルプレート
flat bottom clear wells
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, 96ウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom clear wells
polystyrene
サイズ:
96 wells
ウェル容積:
392 μL
ウェル有効容積:
25-340 μL
無菌性:
sterile
特徴:
lid
物質
flat bottom clear wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 655180
サイズ
96 wells
ウェル容積
392 μL
ウェル有効容積
25-340 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR® 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は 25~-340 μL、総ウェル容量は 392 μLです。増殖面積は 0.34 cm(2)です。
最適な細胞付着のために処理された組織培地。<0.06 EU/mLまでのLAL法で非発熱性。
その他情報
96ウェル、固定、平底(F底)、細胞結合用のマイクロプレートで、煙突型ウェル、フタ付き(凝縮リング付属)、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
生細胞との使用に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Song et al.
Advanced healthcare materials, 10(4), e2000831-e2000831 (2020-09-18)
Even though medical devices have improved a lot over the past decades, there are still issues regarding their anti-biofouling properties and tribological performance, and both aspects contribute to the short- and long-term failure of these devices. Coating these devices with