Merck
M8562
Sigma-Aldrich
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
6 wells (TC treated with lid)
別名:
培養プレート, 培養皿, Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat clear wells
polystyrene
サイズ:
6 wells
ウェル容積:
16 mL
ウェル有効容積:
2- 5 mL
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
物質
flat clear wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Greiner 657160
サイズ
6 wells
ウェル容積
16 mL
ウェル有効容積
2- 5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレートは、細胞培養用に設計された6ウェルの透明なポリスチレンプレートです。表面は組織培養(TC)処理済みで、凝縮リング付きの蓋が付属しています。各プレートは滅菌済みで、使いやすいように個包装されています。
アプリケーション
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレートは、以下の用途に使用されています:
  • ゼブラフィッシュ幼生を用いた感丘損傷プロトコルおよび基礎化学的炎症誘発アッセイ(ChIn)
  • 幹細胞浸潤用のカラヤガム(KG)/ポリ(ビニルアルコール)(PVA)冷却ゲルの調製
  • マウス脾臓由来樹状細胞(DC)の精製
特徴および利点
  • 細胞接着を促進する組織培養(TC)処理表面
  • 検出可能な量のDNase、RNase、ヒトDNAを含まない 非細胞毒性
  • シングルポジションの蓋で交差汚染を防止
  • 細胞培養物を明確に観察するための高透明度・低自己蛍光
  • 交差汚染を防止できるシングルポジションの蓋を同梱
  • 蒸発を最小限に抑えて最適なガス交換を実現する蓋
  • 英数字でのウェルのコーディングにより容易な識別と追跡が可能
  • 自動化システムとのシームレスな統合
  • 簡便で開けやすい包装
  • 1ウェルあたりの増殖面積:9.6 cm2
  • 1ウェルあたりの作業容量:2~5 mL
  • 無菌かつパイロジェンフリー。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.