Merck
M8687
Sigma-Aldrich
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
12 wells (TC treated with lid), flat bottom, pack of 100 ea sterile, individually wrapped
別名:
培養プレート, 培養皿, Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom
flat bottom wells
polystyrene
ベース表面積 × 有効容積:
3.9 cm2 × 2-4 mL
サイズ:
12 wells
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
物質
flat bottom
flat bottom wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 100 ea sterile, individually wrapped
メーカー/製品名
Greiner 665180
ベース表面積 × 有効容積
3.9 cm2 × 2-4 mL
サイズ
12 wells
clear
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates have been used to culture the cells for quantitative polymerase chain reaction (qPCR) and western blotting. It has also been used to perform infectious viral load assessment by plaque assay.
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.