Merck
M8937
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
48 wells (TC treated with lid)
別名:
培養プレート, 培養皿, Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
clear wells
flat clear wells
polystyrene
サイズ:
48 wells
ウェル容積:
1.7 mL
ウェル有効容積:
0.5- 1.0 mL
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
物質
clear wells
flat clear wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 1 ea (single packed)
メーカー/製品名
Greiner 677180
サイズ
48 wells
ウェル容積
1.7 mL
ウェル有効容積
0.5- 1.0 mL
clear
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • CELLLSTAR® 48 Well Cell Culture Multiwell Plates enables improved cell adhesion through physical surface treatment.
  • Features a lid that facilitates gas exchange with the lowest possible evaporation and significantly reduces the risk of cross-contamination.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic.
  • Suitable for all common instruments and compatible with automated systems.
  • Alphanumeric well coding for easy well/sample identification.
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1