Merck
CLS351178
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 48 well, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質:
flat clear polystyrene
サイズ:
48 well
無菌性:
sterile
特徴:
lid
物質
flat clear polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Corning 351178
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
サイズ
48 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)