Merck
M9060
Sigma-Aldrich
Greiner96ウェルプレート、ポリプロピレン製
392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
最大容量:
392 μL
サイズ:
96 wells
有効容積:
370 μL
無菌性:
non-sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid: no
skirt (F-bottom)
物質
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (F-bottom)
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 655201
最大容量
392 μL
サイズ
96 wells
有効容積
370 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
96Wマイクロプレートで、使用時のウェル容量は25~370 μL、総ウェル容量は392 μLです。
Greiner社のマルチウェルプレート。 標準的なマイクロプレートのフットプリント。DNAse/RNAse不含。 <0.06 EU/mLでは、LAL法により非発熱性です。 液体保存や、医薬品スクリーニングにおける化合物ライブラリーのような、高い化学薬品耐性や熱安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
その他情報
96ウェル、固定、平底(F底)のマイクロプレートで、煙突型、フタなし、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)