Merck
Z643130
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 wells, suitable for ABI, skirt (Half skirted)
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
colorless polypropylene
conical bottom natural wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (Half skirted)
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 652290
最大容量
200 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
96W PCRマイクロプレートで、使用時のウェル容量は200 μL、総ウェル容量は250 μLです。
PCR Plates have a standard microplate footprint and are compatible with thermocyclers of most major brands. DNAse and RNAse free and non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
その他情報
96ウェルマイクロプレートでフタなし、ABI適合のハーフスカートデザイン、ウェルに英数字コード入り、長さ:126.24 mm、幅:86 mmです。
適合性
ポリメラーゼ連鎖反応に使用、ABI適合、また検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。