Merck
Z667234
Greiner96ウェルプレート、ポリプロピレン製
0.5 mL/well, clear
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
clear
clear polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
最大容量:
0.78 mL
サイズ:
96 wells
有効容積:
0.03-0.55 mL , at -20°C
0.03-0.7 mL , at room temperature
無菌性:
non-sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid: no
skirt
物質
clear
clear polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
case of 80
メーカー/製品名
Greiner 786201
最大容量
0.78 mL
サイズ
96 wells
有効容積
0.03-0.55 mL , at -20°C
0.03-0.7 mL , at room temperature
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner社のマルチウェルプレート。 標準的なマイクロプレートのフットプリント。DNAse/RNAse不含。 <0.06 EU/mLでは、LAL法により非発熱性です。 液体保存や、医薬品スクリーニングにおける化合物ライブラリーのような、高い化学薬品耐性や熱安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
MASTERBLOCK® 96Wストレージマイクロプレートは、-20°C保存用のウェルで、最大容量は0.7 mLです。総ウェル容量は0.78 mLです。
その他情報
96ウェル、固定、円錐底(V底)のマイクロプレートで、煙突型、フタなし、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、高さ:44 mmです。
適合性
マイクロプレートは生物学的に不活性で、結合特性が低く、温度耐性(-196~ 121°C/-321~ 250°F)に優れ、多くのスタンダードなラボの化学薬品に耐性があります。こうした特性により、ラボの試料、化合物には最適な保存条件となります。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)