P6866
Nunc® MicroWell™ 96ウェルポリスチレンプレート
96 well plate, polypropylene, natural, round bottom, 500uL/well, non sterile, 120/cs
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
natural polypropylene
polypropylene
polypropylene
round bottom natural wells
polypropylene
polypropylene
round bottom natural wells
プレートL × W:
128 mm × 86 mm
サイズ:
96 wells
ウェルの最大容量:
500 μm
有効容積:
500 μL
無菌性:
non-sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid: no
high flange design
high flange design
おすすめの製品
物質
natural polypropylene
polypropylene
polypropylene
round bottom natural wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
high flange design
包装
case of 120 ea (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 267245
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
500 μm
有効容積
500 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWell™ 96ウェルポリプロピレンプレート
- ロボット工学および自動システムに適合
- ポリプロピレン樹脂は、ほとんどの化学薬品、溶剤、アルコールに耐性があります。
- 親水性部分と分子の最小限の結合
- 非毒性
- 製品には蓋がありません。
- 標準MicroWell™形式の0.5 mlの体積
- 共通壁技術によりウェルの量が増加し、幅の広いセルが混合を改善
- 均質なアッセイおよび保存用の低結合ポリプロピレン
- Nunc Filter Platesのコレクションプレートとして理想的
- 蛍光および発光アプリケーション用の白色プレート
- 蛍光アプリケーション用の黒色プレート
- 保管用途向けの黄色、赤、天然、青のプレート
- コンビナトリアルケミストリーで使用されるほとんどの溶媒に耐性
- 作業容積範囲:20~450 μl/ウェル
アプリケーション
適したもの:化合物の保存、液相アッセイ、ライブラリの保存、サンプルの輸送と保存、スクリーニング、サンプルの収集、コンビナトリアルケミストリー
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alysha G Elliott et al.
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3