Merck
P8616
Sigma-Aldrich
Nunc-Immuno MicroWell 96 ウェルポリスチレンプレート
Nunclon® Delta, white, well volume 400 μL, case of 50 ea
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, ELISAプレート, イムノアッセイプレート, 蛍光ベース細胞アッセイプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
white
プレートL × W:
128 mm × 86 mm
サイズ:
96 wells
ウェル容積:
400 μL
有効容積:
250 μL
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
pinchbar design
物質
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
white
無菌性
sterile
特徴
lid
pinchbar design
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Nunc 136101
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
ウェル容積
400 μL
有効容積
250 μL
適合性
suitable for (fluorescence-based cell assays)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWell 96ウェルポリスチレンプレート(蛍光ベース細胞アッセイ用)
  • 白色プレートは反射を最大限に、自己蛍光と自己発光を最小限に抑制
  • 黒色プレートは蛍光分析でのバックグラウンドと光散乱を最小限に抑制
  • 白色、黒色プレートとも有害物質不含、透明のフタ付き
  • リム部を高くした平底ウェルのため、クロスコンタミネーションのリスクが低下
  • クロストークが低減
  • 固相イムノアッセイ用にMaxiSorp®、PolySorp®処理
  • セルベースアッセイ用にNunclon®Δ処理
  • 作業容量範囲:50~250 μL/ウェル
  • 蛍光ベース細胞アッセイに適合
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)