物質
polystyrene
polystyrene
round clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
pinchbar; high flange design
包装
case of 50
メーカー/製品名
Nunc 262162
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
300 μm
ウェル容積
300 μL
ウェル有効容積
150 μL
色
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWell™ 96ウェルポリプロピレンプレート(未処理、ピンチバーデザイン)
抗生物質のスクリーニング、血清学的試験、化合物やDNAライブラリーの保存およびスクリーニングなど多くの分野での使用に適しています。
- スタンダードなMicroWell™プレートフォーマット
- 設計をハイフランジにしたことで、スタンダードな96ウェルフォーマットプレートの自動操作を促進
- ウェルのリム部が高くなっているため、クロスコンタミネーションおよび蒸発の防止を促進
- スタンダードなマルチウェルプレートフォーマット
- 優れた光学的品質
- 方向合わせと積み重ねが容易なフタのデザイン
抗生物質のスクリーニング、血清学的試験、化合物やDNAライブラリーの保存およびスクリーニングなど多くの分野での使用に適しています。
アプリケーション
Suitable for: Used in many fields including antibiotic screens, serological tests, storing and screening of compounds and DNA libraries
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frontiers in microbiology, 9, 2567-2567 (2018-11-23)
In the present study, a facile environmentally friendly approach was described to prepare monodisperse iron oxide (Fe3O4) nanoparticles (IONPs) by low temperature solution route. The synthesized nanoparticles were characterized using x-ray diffraction spectroscopy (XRD), Raman spectroscopy, field emission scanning electron