Merck
P7366
Sigma-Aldrich
Nunc® MicroWell 96 ウェルポリスチレンプレート
polystyrene, clear, flat bottom, 400 μL/well, non sterile, 60/cs
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
clear polystyrene
flat bottom clear wells
polystyrene
最大容量:
400 μL
プレートL × W:
128 mm × 86 mm
サイズ:
96 wells
ウェルの最大容量:
400 μm
ウェル有効容積:
200 μL
無菌性:
non-sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid: no
pinchbar; high flange design
物質
clear polystyrene
flat bottom clear wells
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
pinchbar; high flange design
包装
case of 60
メーカー/製品名
Nunc 269620
最大容量
400 μL
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
400 μm
ウェル有効容積
200 μL
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWell 96ウェルポリプロピレンプレート(未処理、ピンチバーデザイン)
  • スタンダードなMicroWellプレートフォーマット
  • 設計をハイフランジにしたことで、スタンダードな96ウェルフォーマットプレートの自動操作を促進
  • ウェルのリム部が高くなっているため、クロスコンタミネーションおよび蒸発の防止を促進
  • スタンダードなマルチウェルプレートフォーマット
  • 優れた光学的品質
  • 方向合わせと積み重ねが容易なフタのデザイン
抗生物質のスクリーニング、血清学的試験、化合物やDNAライブラリーの保存およびスクリーニングなど多くの分野での使用に適しています。
アプリケーション
Suitable for: Used in many fields including antibiotic screens, serological tests, storing and screening of compounds and DNA libraries
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)