Merck
M7310
Greiner96ウェルプレート、ポリプロピレン製
392 μL/well, round bottom clear wells, non-sterile
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polypropylene
round bottom clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 650201
最大容量
355 μL
サイズ
96 wells
有効容積
300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
96Wマイクロプレートで、使用時のウェル容量は50~300 μL、最大容量は355 μLです。
Greiner社のマルチウェルプレート。 標準的なマイクロプレートのフットプリント。DNAse/RNAse不含。 <0.06 EU/mLでは、LAL法により非発熱性です。 液体保存や、医薬品スクリーニングにおける化合物ライブラリーのような、高い化学薬品耐性や熱安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
その他情報
96ウェルマイクロプレートでフタなし、固定、丸底(U底)のウェルデザイン、煙突型、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。