物質
colorless wells
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
skirt
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 652270
サイズ
96 well
有効容積
200 μm
色
clear
clear colorless plate
アプリケーション
agriculture
agriculture
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
96ウェルPCR用マイクロプレートで、ウェルの作業容量は150 μL、総容量は200 μLです。
PCR Plates have a standard microplate footprint and are compatible with thermocyclers of most major brands. DNAse and RNAse free and non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
その他情報
96ウェルマイクロプレート、フタなし。FμLl-Skirtデザイン、各ウェルに英数字コード付き、長さ:127.76 mm、幅:85.34 mm。
適合性
ポリメラーゼ連鎖反応に使用、また検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック