由来生物
Pseudomonas aeruginosa (10)
品質水準
形状
lyophilized powder
精製方法
phenol extraction
不純物
<3% Protein (Lowry)
色
white to faint yellow
溶解性
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9143-10MG-PW:
L9143-10MG:
L9143-100MG-PW:
L9143-100MG:
L9143-BULK:
L9143-25MG:
L9143-VAR:
L9143-25MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.