Merck
N3503
Sigma-Aldrich
ナイスタチン
≥4,400 USP units/mg
別名:
フンギシジン, マイコスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51302404
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥4,400 USP units/mg
溶解性
water: insoluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイスタチンはポリエン抗生物質です。
化学構造:ポリエン
アプリケーション
ナイスタチンは、真菌膜(エルゴステロール結合)孔形成剤として使用され、また脂質二分子膜にナイスタチン/エルゴステロールベースのイオンチャネルを形成するために使用されています。ナイスタチンの用途には、細胞培養のコンタミネーションの予防、およびTLR2-発現THP1細胞におけるインターロイキン(IL)-1、IL-8および腫瘍壊死因子αの分泌の誘導が含まれます。この製品は50 mg/Lで細胞培養用途に使用することをお勧めします。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ナイスタチンは真菌の細胞膜内のエルゴステロールに結合し、膜の透過性を増大させ、ナイスタチン/エルゴステロールに基づくイオンチャネルを生成することにより作用します。 また、脂質ラフト阻害試薬および膜関連コレステロールとしても機能します。
抗菌スペクトル:ナイスタチンは真菌、酵母およびカビに作用します。
注意
組織培養培地のニスタチンは37°Cで3日間安定します。ニスタチンは中程度にアルカリ性の培地においても安定です。溶液および水性懸濁液は調製後直ちに活性を失い始めます。熱、光、酸素が分解を加速します。水性懸濁液は、pH 7で100°C加熱した場合、10分間安定します。
調製ノート
ニスタチンは28°Cでメタノール(11.2 mg/mL)、エタノール(1.2 mg/mL)、四塩化炭素(1.23 mg/mL)、クロロホルム(0.48 mg/mL)、ベンゼン(0.28 mg/mL)およびエチレングリコール(8.75 mg/mL)に可溶です。ニスタチンはDMSOに5 mg/mLで可溶、DMFおよびホルムアミドに自由に溶解します。ニスタチンの溶液をオートクレーブ滅菌あるいは無菌濾過することは推奨されません。50 mg/mLの保存水性懸濁液を調製し、-20°Cで保存します。
その他情報
容器は、乾燥してよく換気された場所にしっかり密閉して保持します。不活性ガスの中で保管します。空気および光に敏感です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3503-5MU:
N3503-25MU:
N3503-VAR:
N3503-500KU:
N3503-BULK:
N3503-1MU:
N3503-50MG-IR:
N3503-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raymund R Razonable et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(8), 3546-3549 (2005-07-29)
Nystatin is an antifungal compound with potent proinflammatory properties. Herein, we demonstrate that nystatin induces interleukin (IL)-1beta, IL-8, and tumor necrosis factor alpha secretion through its activation of toll-like receptor 1 (TLR1) and TLR2. Hence, a TLR-dependent mechanism could serve
Santhanam Shanmughapriya et al.
Biofouling, 28(9), 929-935 (2012-09-12)
The presence of intrauterine contraceptive devices (IUDs) gives a solid surface for attachment and an ideal niche for biofilm to form and flourish. Pelvic actinomycosis is often associated with the use of IUDs. Treatment of IUD-associated pelvic actinomycosis requires the
T L Taylor
The Annals of pharmacotherapy, 30(5), 534-535 (1996-05-01)
In conclusion, the use of nystatin for fungal prophylaxis in hematology/oncology/bone marrow transplantation patients appears to convey little or no benefit over no therapy. Nystatin treatment significantly reduced the frequency of multiple-site colonization and of persistently positive oropharyngeal cultures, but
David Isaacs
Current opinion in infectious diseases, 21(3), 246-250 (2008-05-02)
To examine recent evidence on the efficacy of antifungal prophylaxis to prevent neonatal systemic fungal infection. The review also aims to examine other relevant data, including the incidence of fungal infection, adverse effects of antifungal therapy and avoidable risk factors.
Sharof M Tugizov et al.
Journal of virology, 87(14), 8179-8194 (2013-05-24)
Although Epstein-Barr virus (EBV) is an orally transmitted virus, viral transmission through the oropharyngeal mucosal epithelium is not well understood. In this study, we investigated how EBV traverses polarized human oral epithelial cells without causing productive infection. We found that