Merck
SCM005
Sigma-Aldrich
ReNcell NSC 維持培地
ReNcell NSC Maintenance Medium is a defined serum-free, growth factor-free neural stem cell medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of ReNcell immortalized human neural progenitor cells.
別名:
ReNcell Neural Stem Cell Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
ReNcell NSC 維持培地は、規定の血清フリー、成長因子フリー培地であり、ReNcell 不死化ヒト神経前駆細胞の成長および in vitro 分化向けに最適化されています。 維持培地をFGFおよびEGFと組み合わせて使用すれば、ReNcell不死化VMおよびCX神経幹細胞を増殖できます。 また、ReNcell NSC 維持培地から成長因子を除去することにより、ReNcell 不死化神経前駆細胞の自発的分化が得られます。
物理的形状
ReNcell NSC 維持培地には、DMEM/F12、HEPES、L-グルタミン、ヒト血清アルブミン、ヒトトランスフェリン、プトレシン二塩酸塩、ヒト組換えインスリン、L-サイロキシン、トリヨードサイロニン、プロゲステロン、亜セレン酸ナトリウム、ヘパリン、コルチコステロンが含まれています。培地には抗生物質は含まれていません。
保管および安定性
SCM005、ReNcell 神経幹細胞維持培地は、使用するまで -20°C で保存してください。 解凍した維持培地は、2~8°C で最長 1 ヵ月保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SCM005:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yen-Ju Chen et al.
Genome research, 30(3), 375-391 (2020-03-05)
Circular RNAs (circRNAs), a class of long noncoding RNAs, are known to be enriched in mammalian neural tissues. Although a wide range of dysregulation of gene expression in autism spectrum disorder (ASD) have been reported, the role of circRNAs in
Transcriptional signature and memory retention of human-induced pluripotent stem cells.
Marchetto, Maria C N, et al.
Testing, 4, e7076-e7076 (2009)
Se Hoon Choi et al.
Nature, 515(7526), 274-278 (2014-10-14)
Alzheimer's disease is the most common form of dementia, characterized by two pathological hallmarks: amyloid-β plaques and neurofibrillary tangles. The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease posits that the excessive accumulation of amyloid-β peptide leads to neurofibrillary tangles composed of aggregated
Yuyu Song et al.
Scientific data, 6, 190016-190016 (2019-02-20)
The immortalized human ReNcell VM cell line represents a reproducible and easy-to-propagate cell culture system for studying the differentiation of neural progenitors. To better characterize the starting line and its subsequent differentiation, we assessed protein and phospho-protein levels and cell
B J Carroll
Advances in biochemical psychopharmacology, 39, 179-188 (1984-01-01)
The DST is a practical laboratory test that can be used in outpatient or inpatient settings. The required laboratory technology is available at any hospital. No subjective, behavioral, or metabolic side-effects occur with the single-dose administration of dexamethasone, and the
資料
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
プロトコル
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.