Merck
SCM007
Sigma-Aldrich
ReNcell 神経幹細胞凍結培地
ReNcell Neural Stem Cell Freezing Medium is qualified for use with ReNcell immortalized human neural progenitor cell lines, CX.
別名:
Neural Stem Cell Cryopreservation Culture Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
ReNcell 神経幹細胞凍結培地は、ReNcell NSC 維持培地(CHEMICON カタログ番号 SCM005)を用いて無血清条件で培養された ReNcell 不死化ヒト神経前駆細胞株の、CX(CHEMICON カタログ番号 SCC007)および VM(CHEMICON カタログ番号 SCC008)との使用において品質を証明されています。 最適な処方であるため、凍結保存中も安定し、解凍および平板培養時の生存率が高くなっています。
アプリケーション
ReNcell 不死化ヒト CX および VM 神経幹細胞株の無血清条件下での凍結保存
物理的形状
無血清処方。 10% DMSO 含有
保管および安定性
-20°C で保存してください。 ラベルのロット使用期限を参照してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCM007:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
プロトコル
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.